Läs mer
Cole-Parmer™ Kompression till hangängad adapter
Portstorlek:
1/2 tum. NPT(M)
3/4 tum NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
- PVDF sammansättning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kompression x NPT(M)-anslutning |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PVDF |
| Total längd (engelska) | 1 5/8 tum. |
| Förpackningsmängd | 10 Beslag |
| Slangstorlek | 1/2 tum. |
| Utloppsport | 1/2 tum. |
| Portstorlek | 1/2 tum. NPT(M) |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Bredd (metrisk) | 24 mm |
| Visa mer |