Läs mer
Memmert™ Kylskåp med ingångsport, 256 L, rostfritt stål
Produktkod. 15824048 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15824048 Varje
1 options
Produktkod. 15824048 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICP260F7
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Temperaturområde: -12 °C till +60 °C
Specifikationer
Beskrivning Entry Port
Kapacitet (metrisk) 256 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Memmert Kompressorkyld inkubator (ICP260)
Material Förzinkat stål
Temperaturområde (metriskt) -12 °C till -60 °C
Typ Kylinkubatorer
Kvantitet Varje
Diameter (metrisk) 40 mm