Läs mer
Memmert™ Kompressorkyld inkubator ICP med dubbelskärm, 749 L, rostfritt stål
Produktkod. 13459818 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
13459818 115/230 V Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 13459818 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICP750
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Temperaturområde: -12 °C till +60 °C
  • Har en större kammarvolym och snabba temperaturväxlingar
  • Rostfritt stål invändigt och bakre förzinkat stålhölje
  • Helt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
  • Inre glasdörr
  • TwinDISPLAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller med 2 högupplösta TFT-färgskärmar.
  • Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
  • Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
  • Visuella och akustiska larm
  • Värmesystem med luftmantel för skonsam all-around uppvärmning
  • Ingen uttorkning av belastningen orsakad av kylanordningen på grund av separation av termisk mantel från insidan
  • Energibesparande användning av CFC-fritt kyl-/värmesystem (köldmedium R134a)
  • Högeffektivt automatiskt avfrostningssystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 749 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Material Texturerat rostfritt stål, bakre förzinkat stål
Pluggtyp Tysk variant
Temperaturområde (metriskt) -12 °C till -60 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa Högupplösta TFT-färgskärmar, twindisplay
Inkluderar Works Calibration Certificate för 10 °C och 37 °C
Antal dörrar 2
Kylmedel R134a
Temperaturnoggrannhet 0,1 °C
Mått (L x B x H) 1950 H x 1224 W x 784 D mm
Bredd (metrisk) 1224 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1040 mm
Höjd (metrisk) 1950 mm
Höjd (metrisk) interiör 1200 mm
Djup (metrisk) interiör 600 mm
Fraktvikt (metrisk) 320 kg
Vikt (metrisk) 249 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz