Läs mer
MedChemExpress Compstatin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.34% |
| CAS | 206645-99-0 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1550.77 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (64.48 mM∣Need ultrasonic) |