Läs mer
COMU, ™ 97%
Produktkod. 11346435 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11346435 100 g Glasflaska 100g
11326435 5 g Glasflaska 5g
11336435 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346435 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439481000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kopplingsreagens | CAS: 1075198-30-9 | C12H19F6N4O4P | 428,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1075198-30-9
Molekylformel C12H19F6N4O4P
Molekylvikt (g/mol) 428.27
MDL-nummer MFCD11975052 MFCD24368564 MFCD11975052
InChI-nyckel GPDHNZNLPKYHCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym comu, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dim, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate, z-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxy-n,n-dimethyl morpholin-4-yl methaniminium hexafluorophosphate, 4-e-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxidanyl dimethylamino methylidene-4??-morpholin-4-ylium hexafluorophosphate
PubChem CID 44471148
IUPAC-namn [[(Z)-(1-cyano-2-etoxi-2-oxoetyliden)amino]oxi-morfolin-4-ylmetyliden]-dimetylazanium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N1CCOCC1)=[N+](C)C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material COMU*
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 151,4 °C till 152,9 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 428.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver eller fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.