Läs mer
Cytiva Con A Sepharose™ 4B Medium
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
5ml
Beskrivning
Mycket lämpad för isolering av cellyteglykoproteiner från detergent-solubiliserade membran.
- Con A kopplad till Sepharose , i en 4% agarosmatris via cyanbromidaktivering
- Binder molekyler som innehållerα -D-mannos,α -D-glukos och steriskt relaterade rester med tillgängliga C-3, C-4 eller C-5 hydroxylgrupper
- Gruppspecifik adsorbent för molekyler som innehåller sockerarter
- Koncentration av immobiliserad Con A, ca. 13 mg/ml medium; bindningskapacitet för svintyroglobulin, ca. 30 mg/ml medium
- Stabil i pH-intervallet 4 till 9, och i närvaro av alla vanliga buffertar
- Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
- Levereras i 0,1 M acetatbuffert, pH 6,0, innehållande 1 M NaCl, 1 mM CaCl2 , 1 mM MgCl2 , 1 mM MnCl2 och 20 % etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 30mg/mL |
| Ligandkoncentration | 13mg Con A/mL Dränerad Medium |
| Matris | 4% agaros |
| Partikelstorlek | 90μ m |
| pH | 4 till 9 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | För separation och rening av glykoproteiner, polysackarider och glykolipider, isolerar cellyteglykoproteiner från detergent-solubiliserade membran |
| Ligand | Concanavalin A |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Con A Sepharose 4B, 100 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol