Läs mer
Cytiva Con A Sepharose™ 4B Medium
Produktkod. 11534905 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11534905 5 mL 5ml
11524905 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11534905 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17044003
 Begränsad artikel
I lager
Ett affinitetskromatografimedium för infångning av glykosylerade biomolekyler inklusive glykoproteiner och glykolipider
Mycket lämpad för isolering av cellyteglykoproteiner från detergent-solubiliserade membran.
  • Con A kopplad till Sepharose , i en 4% agarosmatris via cyanbromidaktivering
  • Binder molekyler som innehållerα -D-mannos,α -D-glukos och steriskt relaterade rester med tillgängliga C-3, C-4 eller C-5 hydroxylgrupper
  • Gruppspecifik adsorbent för molekyler som innehåller sockerarter
  • Koncentration av immobiliserad Con A, ca. 13 mg/ml medium; bindningskapacitet för svintyroglobulin, ca. 30 mg/ml medium
  • Stabil i pH-intervallet 4 till 9, och i närvaro av alla vanliga buffertar
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Levereras i 0,1 M acetatbuffert, pH 6,0, innehållande 1 M NaCl, 1 mM CaCl2 , 1 mM MgCl2 , 1 mM MnCl2 och 20 % etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet 30mg/mL
Ligandkoncentration 13mg Con A/mL Dränerad Medium
Matris 4% agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 4 till 9
Kvantitet 5 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) För separation och rening av glykoproteiner, polysackarider och glykolipider, isolerar cellyteglykoproteiner från detergent-solubiliserade membran
Ligand Concanavalin A
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Con A Sepharose 4B, 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol