Läs mer
Cytiva Con A Sepharose™ 4B Medium
Produktkod. p-3667108 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
5ml
Produktkod. 11534905
Brand: Cytiva 17044003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett affinitetskromatografimedium för infångning av glykosylerade biomolekyler inklusive glykoproteiner och glykolipider
Mycket lämpad för isolering av cellyteglykoproteiner från detergent-solubiliserade membran.
  • Con A kopplad till Sepharose , i en 4% agarosmatris via cyanbromidaktivering
  • Binder molekyler som innehållerα -D-mannos,α -D-glukos och steriskt relaterade rester med tillgängliga C-3, C-4 eller C-5 hydroxylgrupper
  • Gruppspecifik adsorbent för molekyler som innehåller sockerarter
  • Koncentration av immobiliserad Con A, ca. 13 mg/ml medium; bindningskapacitet för svintyroglobulin, ca. 30 mg/ml medium
  • Stabil i pH-intervallet 4 till 9, och i närvaro av alla vanliga buffertar
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Levereras i 0,1 M acetatbuffert, pH 6,0, innehållande 1 M NaCl, 1 mM CaCl2 , 1 mM MgCl2 , 1 mM MnCl2 och 20 % etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet 30mg/mL
Ligandkoncentration 13mg Con A/mL Dränerad Medium
Matris 4% agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 4 till 9
Kvantitet 5 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) För separation och rening av glykoproteiner, polysackarider och glykolipider, isolerar cellyteglykoproteiner från detergent-solubiliserade membran
Ligand Concanavalin A