missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Concanamycin A, MedChemExpress
Beskrivning
Concanamycin A (Folimycin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Concanamycin A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 80890-47-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 μg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C46H75NO14 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Antibiotic X 4357BFolimycin X 4357B |
| Löslighetsinformation | Methanol : 10 mg/mL (11.55 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?