Läs mer
Concanavalin A, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492082 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492082 250 mg 250mg
11402092 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492082 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02150710.2
Isolerad genom affinitetskromatografi på tvärbunden dextran. Concanavalin A, MP Biomedicals är ren Canavalia ensiformis lektin (Con A) från Jackbean. Den existerar som en dimer under pH 5,0 och vid pH> 7, existerar den som en tetramer.
Lektin används i en mängd olika tillämpningar. Con-A är inte ett glykoprotein och innehåller inte cysteinrester. Till skillnad från de flesta andra lektiner är Con-A ett metalloprotein och kräver en övergångsmetalljon, såsom mangan, plus kalciumjoner för bindning.
  • Con A är inte blodgruppsspecifik men har en affinitet till terminalα -D-mannosyl ochα -D-glukosylrester. Con-A binder specifikt till mannosyl- och glukosylrester av polysackarider och glykoproteiner.
  • Omodifierade hydroxylgrupper vid C3-, C4- och C6-positionerna av D-glukopyranosyl- eller D-mannopyranosylringar kan vara väsentliga för bindning.
  • Varje subenhet av Con A innehåller en kalciumjon och en manganjon. Avlägsnande av dessa katjoner genom dialys under sura betingelser upphäver den kolhydratbindande aktiviteten.
  • Con A dissocierar till dimerer vid pH 5,6 eller lägre. Mellan pH 5,8 och pH 7,0 existerar Con A som en tetramer. Över pH 7,0 bildas högre aggregat.
  • Con A uppvisar mitogen aktivitet som är beroende av dess grad av aggregation. Succinylering resulterar i en aktiv dimer form som förblir en dimer över pH 5,6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11028-71-0
Synonym Con A
Specifikationer
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (10mg/mL, slightly hazy, colorless solution).
Formel vikt Monomeric molecular weight of Con-A is 25,500(Lit.)
Fysisk form Pulver