Läs mer
Concanavalin A, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412092 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412092 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11412092 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215071001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7435.00 SEK
    7080.70 SEK / 1g
    Save 354.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kvantitet 1 g
Produkttyp Concanavalin A
Form Powder
Färg White
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Concanavalin A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Concanavalin A