Läs mer
Heidolph™ Konkav blockadapter
Produktkod. 10567211 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1 L runda kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10567211 1 L runda kolvar Varje
1 options
Produktkod. 10567211 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5049400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2210.00 SEK
    1771.41 SEK / Paket med 1
    Save 438.59 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
För användning med omrörare
  • För 1 L rundbottnade kolvar
  • En adapterplatta finns för magnetomrörare med en platta av od 145 mm, för modeller med od 135 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ventilerad
För användning med (utrustning) 1 L runda kolvar
Form Rund
Standard konisk fog Smal
Typ Blockadapter
Spänning 115/230 V
Material Aluminium