Läs mer
Koncentrat, för att göra 1 ppm arseniklösning, enligt Chinese Pharmacopoeia (ChP), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 ppm |
| Kvantitet | 100 ml |