Läs mer
Arsenikkoncentrat, 10 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11752987 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11752987 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11752987 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 5000500C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.23 SEK
    1211.39 SEK / 100ml
    Save 88.84 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Koncentrerad för att göra arsenik standardlösning. Arsenikkoncentrat, 10 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™ är tillverkad enligt European Pharmacopoeia Chapter 4(4.1.2) för användning i arsenikgränstester.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2) riktlinjer
  • Tillverkad i enlighet med ASTM , APHA, ACS, EP och USP metoder
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Klar att använda lösning eliminerar tid och arbete för att förbereda exakta standardlösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic
CAS 7440-38-2
Molekylformel As
MDL-nummer MFCD00085309
Koncentration 10 ppm As
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
InChI-nyckel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [As]
IUPAC-namn arsenik
Molekylvikt (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Formel vikt 74,92 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2)
Odör Luktfritt
Metoder Arsenikgränstester
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONCENTRATE TO MAKE (5000500)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diarsenic trioxide