Läs mer
Blykoncentrat, 100 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11782048 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11782048 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11782048 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 5001701C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1699.10 SEK
    1553.12 SEK / 100ml
    Save 145.98 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Koncentrerad för att göra blystandardlösning. Blykoncentrat, 100 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™ är en blynitratlösning med 100 ppm Pb. Den är tillverkad enligt European Pharmacopoeia Chapter 4(4.1.2) för användning vid blybestämning och blygränstester.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2) riktlinjer
  • Tillverkad i enlighet med ASTM , APHA, ACS, EP och USP metoder
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Klar att använda lösning eliminerar tid och arbete för att förbereda exakta standardlösningar
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Lead Nitrate
Färg Färglös
CAS 10099-74-8
Koncentration 1000ppm Pb
Odör Luktfritt
Metoder Blygränstester
Molekylformel N2O6Pb
MDL-nummer MFCD00011153
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn bly(2+);dinitrat
Molekylvikt (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Formel vikt 331,2 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2)
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.