Läs mer
Thermo Scientific™ MuA Transposase (koncentrerad)
Produktkod. 10515559 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
22μ g
Förpackningsstorlek:
20µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10515559 22μ g 20µL
1 options
Produktkod. 10515559 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F750C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Utför funktionell analys av proteiner med dessa transposonbaserade verktyg.
transposonprodukter är baserade på transponeringsmaskineriet för bakteriofagen Mu. Under den lytiska fasen av fagens livscykel replikerar maskineriet dess genom genom att upprepade gånger transponera inuti värdgenomet. Mu-transpositionsreaktionen har modifierats till en in vitro -reaktion katalyserad av ett enda enzym - MuA-transposas . I detta system är en in vitro -reaktion kapabel att generera mer än en miljon transposoninsättningskloner.
Höjdpunkter
Mutationsgenereringssystemet (MGS Kit) och Stop Generation System (STOP Kit) utvecklades för funktionell analys av proteiner. Dessa nya transposonverktyg möjliggör skapandet av mättade bibliotek av muterade proteiner i en enda reaktion med mindre praktisk tid än någon annan metod. Platsen för transposoninsättningen i varje muterad klon kan kartläggas genom antingen PCR eller sekvensering. Med MGS och STOP-kit, tusentals muterade kloner är redo för expressionsstudier på bara 2 till 3 dagar.
De MGS Satsen innehåller den kompletta uppsättningen reagenser för transposonbaserad linkerskanningsmutagenes av valfritt målprotein. De MGS Entranceposons är designade för att göra subtila förändringar i strukturen av ett målprotein genom att infoga 15 bp in-frame-linkers genom hela motsvarande målgen. Denna in-frame-insättning möjliggör konservering av nedströmssekvenser.
STOPKit Entranceposons innehåller translationella stoppkodoner i alla tre läsramar inom den terminala delen av transposonsekvensen. Den proprietära modifieringen av Stop Generation System gör det möjligt att generera ett mättat C-terminalt deletionsbibliotek från praktiskt taget vilket målprotein som helst med en maximal tillsats av tre aminosyror.
Höjdpunkter
  • Effektiv - Skapa mättade insättningsbibliotek för sekvensering och proteinanalys i en enda reaktion
  • Snabbt - Minska praktiska tid jämfört med konventionella metoder
  • Slumpmässig - Eliminera målplatspreferens eller infogning av hotspot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1,1 μg/μl
Form Lösning
Formatera Provrör
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Transposon produkter
Kvantitet 22μ g
Utgångsmaterial DNA
Volym 20 μl