Läs mer
Eppendorf™ Concentrator Plus
BIOPHARMA
Produktkod. p-7241014 Handla allt Eppendorf Produkter
Beskrivning:
Basic Concentrator Plus
Concentrator Plus
Concentrator Plus Complete
Concentrator Plus med membranvakuumpump
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Inkluderar:
Med rotor F-45-48-11
Utan rotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11692929
Brand: Eppendorf™ 5305000703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf Concentrator plus utformades för att leverera en ergonomisk, intuitiv och hållbar lösning som passar bekvämt direkt på din labbänk.
  • Finns i 3 systemkonfigurationer
  • Extremt tyst drift < 50 dB(A)
  • Kemikaliebeständig, underhållsfri PTFE-membranpump eliminerar behovet av att byta pumpolja
  • Litet fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
  • Stort utbud av 15 olika rotoralternativ för att rymma rör från 0,2 ml till 50 ml, mikroplattor och PCR-plattor
  • Motorlös induktionsdrift och kemikaliebeständig kammare i rostfritt stål för problemfri drift
  • Kan kopplas ihop med de flesta kommersiellt tillgängliga köldfällor för användning med ångor
  • Belagt lock med överlägsen kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Utan rotor
Pumptyp Integrerad membranvakuumpump
Typ Koncentratorer
Spänning 230 V
Beskrivning Concentrator Plus
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Wattal 350 W
Mått (L x B x H) 58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 tum)