Läs mer
Eppendorf™ Concentrator Plus rotorer
Produktkod. 10327423 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
16 x 6,5/10 ml
18 x 10 ml
2 x 96 x 0,2 ml
24 x 6 ml
36 x 1,5 ml
6 x 15/50 ml
8 x 15 ml
8 x 16 ml
8 x 25 ml
Beskrivning:
Rotor A-2-VC
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-16-20
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-16
Rotor F-50-8-18
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10327423
Brand: Eppendorf™ 5490042000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad med kunden i åtanke för att leverera en ergonomisk, intuitiv och hållbar lösning som passar bekvämt direkt på din labbbänk
  • Avancerad uppvärmningsteknologi ger den bästa behandlingen för ditt prov som säkerställer snabb, effektiv och skonsam vakuumkoncentration av DNA/RNA, nukleotider, proteiner och andra flytande eller våta prover. Vårt nya belagda lock ger överlägsen kemisk resistens mot aggressiva syror och organiska lösningsmedel (t.ex. TFA, DMSO).
  • Concentrator plus finns med tre konfigurationer för att möta kundernas labbspecifika behov:
  • Basic Concentrator för anslutning till en befintlig vakuumpump
  • Komplett system med en integrerad lösningsmedelsresistent, underhålls- och oljefri PTFE-pump och kondensfälla
  • Komplett system med vakuumport ger extra kapacitet. Den gör det möjligt att använda den integrerade vakuumpumpen separat – utan att behöva koppla bort den från systemet
  • Val av 3 driftlägen (vakuug, centrifug och exsickator) för en mängd olika applikationsbehov
  • Val av tre appliceringslägen (vattenhaltig, alkohol eller högt ångtryck) för att motsvara provlösningsmedelsreduktion —av bearbetningstiden upp till 20 %
  • Val av 4 värmenivåer (omgivningstemperatur, 30C, 45 °C, 60 °C) möjliggör säker och effektiv koncentration av olika prover
  • Bromsfunktionen kan valfritt stängas av för användning med ömtåliga prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotor F-50-8-18
Typ Vertrieb Rotor
Kapacitet 8 x 16 ml
Max. Rörlängd 128 mm
Max. Diameter på rör 31 mm
För användning med (utrustning) Concentrator Plus Centrifuge