Läs mer
Eppendorf™ Concentrator Plus rotorer
Produktkod. 10737274 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
16 x 6,5/10 ml
18 x 10 ml
2 x 96 x 0,2 ml
24 x 6 ml
36 x 1,5 ml
6 x 15/50 ml
8 x 15 ml
8 x 16 ml
8 x 25 ml
Beskrivning:
Rotor A-2-VC
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-16-20
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-16
Rotor F-50-8-18
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Beskrivning unitSize
10737274 18 x 10 ml Rotor F-40-18-19 Varje
10337133 24 x 6 ml Rotor F-45-24-12 Varje
10125802 2 x 96 x 0,2 ml Rotor A-2-VC Varje
10609503 16 x 6,5/10 ml Rotor F-45-16-20 Varje
10498983 36 x 1,5 ml Rotor F-40-36-12 Varje
11960517 6 x 15/50 ml Rotor F-35-6-30 Varje
10554244 8 x 15 ml Rotor F-45-8-17 Varje
10327423 8 x 16 ml Rotor F-50-8-18 Varje
10522844 8 x 15 ml Rotor F-50-8-16 Varje
10391584 8 x 25 ml Rotor F-35-8-24 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10737274 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5490037006
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med kunden i åtanke för att leverera en ergonomisk, intuitiv och hållbar lösning som passar bekvämt direkt på din labbbänk
  • Avancerad uppvärmningsteknologi ger den bästa behandlingen för ditt prov som säkerställer snabb, effektiv och skonsam vakuumkoncentration av DNA/RNA, nukleotider, proteiner och andra flytande eller våta prover. Vårt nya belagda lock ger överlägsen kemisk resistens mot aggressiva syror och organiska lösningsmedel (t.ex. TFA, DMSO).
  • Concentrator plus finns med tre konfigurationer för att möta kundernas labbspecifika behov:
  • Basic Concentrator för anslutning till en befintlig vakuumpump
  • Komplett system med en integrerad lösningsmedelsresistent, underhålls- och oljefri PTFE-pump och kondensfälla
  • Komplett system med vakuumport ger extra kapacitet. Den gör det möjligt att använda den integrerade vakuumpumpen separat – utan att behöva koppla bort den från systemet
  • Val av 3 driftlägen (vakuug, centrifug och exsickator) för en mängd olika applikationsbehov
  • Val av tre appliceringslägen (vattenhaltig, alkohol eller högt ångtryck) för att motsvara provlösningsmedelsreduktion —av bearbetningstiden upp till 20 %
  • Val av 4 värmenivåer (omgivningstemperatur, 30C, 45 °C, 60 °C) möjliggör säker och effektiv koncentration av olika prover
  • Bromsfunktionen kan valfritt stängas av för användning med ömtåliga prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotor F-40-18-19
Typ Concentrator Plus Rotor
Kapacitet 18 x 10 ml
Max. Rörlängd 66 mm
Max. Diameter på rör 19 mm
För användning med (utrustning) Concentrator Plus Centrifuge