Läs mer
Eppendorf™ Concentrator Plus rotorer
Produktkod. 11960517 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
16 x 6,5/10 ml
18 x 10 ml
2 x 96 x 0,2 ml
24 x 6 ml
36 x 1,5 ml
6 x 15/50 ml
8 x 15 ml
8 x 16 ml
8 x 25 ml
Beskrivning:
Rotor A-2-VC
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-16-20
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-16
Rotor F-50-8-18
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Beskrivning Förpackningsstorlek
11960517 6 x 15/50 ml Rotor F-35-6-30 Varje
10737274 18 x 10 ml Rotor F-40-18-19 Varje
10337133 24 x 6 ml Rotor F-45-24-12 Varje
10125802 2 x 96 x 0,2 ml Rotor A-2-VC Varje
10609503 16 x 6,5/10 ml Rotor F-45-16-20 Varje
10498983 36 x 1,5 ml Rotor F-40-36-12 Varje
10554244 8 x 15 ml Rotor F-45-8-17 Varje
10327423 8 x 16 ml Rotor F-50-8-18 Varje
10522844 8 x 15 ml Rotor F-50-8-16 Varje
10391584 8 x 25 ml Rotor F-35-8-24 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11960517 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5490047001
 Begränsad artikel
I lager
Designad med kunden i åtanke för att leverera en ergonomisk, intuitiv och hållbar lösning som passar bekvämt direkt på din labbbänk
  • Avancerad uppvärmningsteknologi ger den bästa behandlingen för ditt prov som säkerställer snabb, effektiv och skonsam vakuumkoncentration av DNA/RNA, nukleotider, proteiner och andra flytande eller våta prover. Vårt nya belagda lock ger överlägsen kemisk resistens mot aggressiva syror och organiska lösningsmedel (t.ex. TFA, DMSO).
  • Concentrator plus finns med tre konfigurationer för att möta kundernas labbspecifika behov:
  • Basic Concentrator för anslutning till en befintlig vakuumpump
  • Komplett system med en integrerad lösningsmedelsresistent, underhålls- och oljefri PTFE-pump och kondensfälla
  • Komplett system med vakuumport ger extra kapacitet. Den gör det möjligt att använda den integrerade vakuumpumpen separat – utan att behöva koppla bort den från systemet
  • Val av 3 driftlägen (vakuug, centrifug och exsickator) för en mängd olika applikationsbehov
  • Val av tre appliceringslägen (vattenhaltig, alkohol eller högt ångtryck) för att motsvara provlösningsmedelsreduktion —av bearbetningstiden upp till 20 %
  • Val av 4 värmenivåer (omgivningstemperatur, 30C, 45 °C, 60 °C) möjliggör säker och effektiv koncentration av olika prover
  • Bromsfunktionen kan valfritt stängas av för användning med ömtåliga prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotor F-35-6-30
Typ Concentrator Plus Rotor
Kapacitet 6 x 15/50 ml
Max. Rörlängd 123 mm
Max. Diameter på rör 29.5 mm
För användning med (utrustning) Concentrator Plus Centrifuge