Läs mer
WTW™ Cond 3210™ Portable Conductivity Meter
Produktkod. 10752654
Certifikat och efterlevnad:
EEC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10752654
Brand: WTW™ 2CA201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Beskrivning Meter with TetraCon 325 conductivity cell
Inkluderar Meter with carry case including 4-electrode conductivity cell TetraCon™ 325, standard solution 1413μS/cm at 25°C, stand, beaker, instruction manual, CD-ROM and batteries.
Noggrannhet (konduktivitet) ±0.5% Full-scale ±1 LSD
För användning med (applikation) For professional field measurements requiring documentation and data transfer
Cell konstant Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1
Kalibreringspunkter 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical NIST and 20 additional Buffer sets
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 μS to 1000 mS
Upplösning (konduktivitet) 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatic
Räckvidd (salthalt) 0 to 70 ppt
Upplösning (salthalt) 0.1 ppt
Noggrannhet (salthalt) ±0.2% Full-scale
Räckvidd (TDS) 0 to 200 ppt
Upplösning (TDS) 0.1 ppt
Noggrannhet (TDS) ±0.5% Full-scale
Upplösning (temperatur) 0.1
Noggrannhet (temperatur) ±0.1°C
Visningstyp LCD
Datapunkter 200
Certifikat och efterlevnad EEC
IP-betyg IP67
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 3 Years
Modell Cond 3210
Strömförsörjning 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +105°C
Typ Portable Conductivity Meter
Bredd (metrisk) 17.7 cm
Höjd (metrisk) 7.9 cm
Djup (metriskt) 5.7 cm
Batterityp NiMH
Batteritid Up to 1000 hr.