Läs mer
Thermo Eutech™ COND 6+ ledningshastighetsmätare
Beskrivning
COND 6+ ledningsmätare, gummipansar/stativ, elektrod CONSEN91B
Produktfunktioner
- Multipunktsknappskalibrering (upp till 5 punkter) med ±1 % fullskalig noggrannhet
- Alternativet är snabb, enkel automatisk kalibrering eller anpassad, nästan provtagbar manuell kalibrering.
- Auto-Ranging för ledningsförmåga/TDS-mätningar för snabb respons och bästa upplösning över det breda mätområdet
- Automatisk temperaturkompensation (ATC) för optimal noggrannhet vid varierande temperaturer
- Håll in funktionen fryser tillfälligt läsningen för enkel visning
- Auto-Power Off sparar batteri efter att den inte använts
- Självdiagnostisk med meddelandekoder för enkel felsökning
- Large Custom LCD ger optimal vy även på avstånd
- Elektrod med inbyggd ATC designad för minimal luftbubbelinstängning under mätningen
- Skyddande gummistövel skyddar mot fall och har ett stadigt inbyggt stativ för enkel bänkhantering
- Mätarkit (tillval) – innehåller allt du behöver för kalibrering och mätning i en robust bärväska
Användningsområden
Rutintestning: För snabba, noggranna lednings- eller TDS-kontroller i laboratorier, fält och skolor.
Miljö/Jordbruk: Användbar vid närings- och gödselkontroller inom hydroponik och jordbruksindustrier.
Vattenkvalitetstestning: För analys av vatten hårt vatten, obehandlat vatten, industri- och sköljvatten, dricksvatten, avloppsvatten, poolvatten och inkommande processvatten. Idealiskt för alla typer av kvalitetssäkring, tryckeribranscher och vattenkvalitetstester.
Specifikationer
- Konduktivitetsintervall (baserat på 1,0 cellkonstant):
0,00 - 19,99 μS/cm
20,00 - 199,9 μS/cm
200,0 - 1999 μS/cm
2,00 - 19,99 mS/cm
20,0 - 200,0 mS/cm - Upplösning: 0,05 % i full skala
- Noggrannhet: ±1 % av fullskalig ±1 LSD
- Temperaturområde: 0,0 till 100,0 º°C (80,0 º°C med ºmedföljande prob)
- Upplösning: 0,1 º°C / 0,1 ºF
- Noggrannhet: ±0,5 ºC / ±0,9 ºF
- Ersättning: ATC / MTC (0 till 80 ºC)
- Normalisering: 20,0 eller 25,0 º°C
- Driftstemperatur: 5 till 45 º°C
- Mätarfunktioner: Kalibreringspunkter 4 (1 per intervall) automatisk, 5 (1 per intervall) manuell
- Temperaturkoefficient: 0,0 - 10,0 %
- Cellkonstant: 0,1, 1,0, 10,0 Auto-Off 20 minuter efter sista tangenttryckning
- Ingång: BNC, 2,5 mm phono-uttag
- Ström/Batteritid: 4 x 1,5 V ‘AAA’ alkaliska batterier (inkluderade); > 500 timmar
- Mått/Vikt:
Meter (LxVxH) 15,7 x 8,5 x 4,2 cm; 255 g Boxad (LxVxH) 36 x 28 x 8 cm; 1555 g
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±1% full skala |
| Mätlägen | Konduktivitet, TDS, Temperatur |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | 4 (1 / räckvidd) automat, 5 (1 / räckvidd) manuell |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,00 till 19,99μ S/cm, 20,00 till 199,9μ S/cm, 200,0 till 1999μ S/cm, 2,00 till 19,99 mS/cm, 20,0 till 200,0 mS/cm |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 100 °C |
| Visningstyp | LCD-skärm |
| IP-betyg | IP54 |
| Språk | Engelska |