Läs mer
BUCHI Kondensatfälla för Rotavapor kondensor
Produktkod. 15570570 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Material:
Termoplast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15570570 Termoplast Varje
1 options
Produktkod. 15570570 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11061985
Beräknad leverans: 10-12-2026
Samlar upp och tömmer kondensat, som kan samlas på utsidan av kondensorn.
  • För användning med V (vertikal spole) och HP (högpresterande) kondensorer
  • Grön
  • TPE
  • Avloppsslangens diameter: 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Termoplast
Typ Kondensatorinsats