Learn More
BUCHI Condensate Trap for Rotavapor Condenser
Product Code. 15570570 Shop All Buchi Products
Change view
Click to view available options
Material:
Thermoplastic
Unit Size:
Each
Product Code. Material Unit Size
15570570 Thermoplastic Each
1 options
Product Code. 15570570 Supplier BUCHI Supplier No. 11061985
Beräknad leverans: 05-01-2027
Collects and drains condensate, which may accumulate on the outside of the condenser.
  • For use with V (vertical coil) and HP (high-performance) condensers
  • Green
  • TPE
  • Drain hose connector diameter: 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material Thermoplastic
Type Condenser Insert
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.