Läs mer
VELP Scientifica™ Kondenseringssats för vattenprover
Produktkod. 17824687 Handla allt Velp Produkter
Change view
Produkttyp:
Kondensationssats
Produktkod. Produkttyp
17824687 Kondensationssats
1 options
Produktkod. 17824687 Leverantör VELP Scientifica™ Leverantörsnummer A00000477
I lager
Kondenseringssatsen för vattenprover består av en 3,5 liters tank och en kondensor som tillåter kondensering och uppsamling av den förångade vätskan utan att kräva någon operatörsingripande.
Kondensationssatsen tillåter kondensering och uppsamling av den förångade vätskan utan operatörsingripande.
  • Består av en 3,5 liters tank
  • För prover med låg kvävehalt, såsom vattenprover, kräver TKN-analysen en hög provvolym.
  • Under rötningssteget kan avdunstning av vätskan leda till fyllning av KS 1000 utspädningstank och en relevant ökning av reagenserna’ temperatur.
  • Krävs när summan av provvolymerna som ska smältas är mer än 500 ml.
  • Kan användas som ersättning för utspädningstanken eller kan användas som ett extra steg.
Specifikationer
Produkttyp Kondensationssats