Läs mer
Motic™ Kondensor, Achromatic, Swing-out, BA400/BA410
För användning med (utrustning):
BA400- och BA410-seriens upprättstående sammansatta mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Swing-out design.
- Akromatisk för sfärisk och kromatisk aberrationskorrigering.
- Inkluderar irisbländare.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kondensor |
| Beskrivning | NA: 0,9/0,13 |
| För användning med (utrustning) | BA400- och BA410-seriens upprättstående sammansatta mikroskop |
| Inkluderar | Iris membran |