Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensor
Produktkod. 10592493
Change view
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10592493 NS 19/26 160 mm Varje
10077720 NS 29/32 250 mm Varje
10603073 NS 14/23 160 mm Varje
10030501 NS 24/29 250 mm Varje
12643830 NS 19/26 250 mm Varje
10060142 NS 29/32 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10592493 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05210212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00 SEK
    459.73 SEK / Paket med 1
    Save 156.27 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kondensor för kondensering av ångor.
  • Kemisk beständighet
  • Hög temperaturbeständighet
Specifikationer
Längd (metrisk) 160 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 19/26
Typ Kondensor