Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensor
Produktkod. 12643830
Change view
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12643830 NS 19/26 250 mm Varje
10592493 NS 19/26 160 mm Varje
10077720 NS 29/32 250 mm Varje
10603073 NS 14/23 160 mm Varje
10030501 NS 24/29 250 mm Varje
10060142 NS 29/32 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12643830 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05210302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.39 SEK
    531.83 SEK / Paket med 1
    Save 75.56 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kondensor för kondensering av ångor.
  • Kemisk beständighet
  • Hög temperaturbeständighet
Specifikationer
Längd (metrisk) 250 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 19/26
Material Borsilikatglas
Typ Kondensor