Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensor
Produktkod. 10077720
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10077720
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05210304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kondensor för kondensering av ångor.
  • Kemisk beständighet
  • Hög temperaturbeständighet
Specifikationer
Längd (metrisk) 250 mm
Standard konisk led nr NS 29/32
Typ Kondensor