Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Allihn
Produktkod. 11856204
Change view
Standard konisk led nr:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Antal glödlampor:
5
6
8
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Antal glödlampor Förpackningsstorlek
11856204 NS 29/32 6 Varje
10293951 NS 24/29 5 Varje
10162091 NS 24/29 6 Varje
10203911 NS 19/26 6 Varje
10254051 NS 24/29 8 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11856204 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05223204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.00 SEK
    701.67 SEK / Paket med 1
    Save 127.33 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensorer enl. enligt DIN 12581
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Oliver i glas
Längd (metrisk) 160 mm
Antal glödlampor 6
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3)