Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Allihn
Produktkod. p-7222460
Standard konisk led nr:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Antal glödlampor:
5
6
8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11856204
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05223204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensorer enl. enligt DIN 12581
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Oliver i glas
Längd (metrisk) 160 mm
Antal glödlampor 6
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3)