Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer enl. till Allihn
Produktkod. 10401834
Change view
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Längd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) unitSize
10401834 NS 24/29 250 mm Varje
10612995 NS 24/29 400 mm Varje
10090654 NS 14/23 250 mm Varje
11973421 NS 19/26 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10401834 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05223313
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensorer enl. enligt DIN 12581
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Två gängade plastoliver, GL-gängor 14
Längd (metrisk) 250 mm
Standard konisk led nr NS 24/29