Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer enl. till Allihn, för Extraktorer, med Oliver
Produktkod. 10306171
Change view
Standard konisk led nr:
NS 29/32
NS 34/35
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
10306171 NS 29/32 Varje
10244101 NS 34/35 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10306171 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05226004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 SEK
    904.61 SEK / Paket med 1
    Save 195.39 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensorer för kondensering av ångor
  • Med NS-kon
  • Vattenanslutning: oliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Duran Glas