Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer enl. till Allihn, för Extraktorer, med Oliver
Standard konisk led nr:
NS 29/32
NS 34/35
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Allihn kondensorer för kondensering av ångor
- Med NS-kon
- Vattenanslutning: oliver
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Standard konisk led nr | NS 29/32 |
| Material | Duran Glas |