Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer enl. till Allihn, med GL-trådar
Produktkod. 10233652
Change view
Standard konisk led nr:
NS 19/26
NS24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
10233652 NS 19/26 Varje
11943421 NS24/29 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10233652 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05223212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00 SEK
    620.06 SEK / Paket med 1
    Save 300.94 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensorer enl. till DIN 12581 och utöver DIN
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) jacka 160 mm
Standard konisk led nr NS 19/26