Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer enl. till Allihn Med GL-trådar
Produktkod. 11526804
Change view
Längd (metrisk) jacka:
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
11526804 500 mm Varje
1 options
Produktkod. 11526804 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05223514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 SEK
    1195.25 SEK / Paket med 1
    Save 219.75 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensorer enl. enligt DIN 12581
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) jacka 500 mm
Antal glödlampor 10
Standard konisk led nr NS 29/32