Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Davies
Produktkod. 10691702
Change view
Standard konisk led nr:
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10691702 NS 29/32 400 mm Varje
10050381 NS 24/29 250 mm Varje
10254101 NS 24/29 400 mm Varje
10459172 NS 29/32 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10691702 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05215404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 SEK
    1483.31 SEK / Paket med 1
    Save 451.69 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies kondensorer för kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Med dubbelstor kylyta
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Oliver i glas
Längd (metrisk) 400 mm
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3)