Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Davies, med GL Thread
Produktkod. 11546794
Change view
Standard konisk led nr:
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11546794 NS 29/32 250 mm Varje
11556794 NS 24/29 400 mm Varje
11566794 NS 29/32 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11546794 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05215314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 SEK
    1437.03 SEK / Paket med 1
    Save 437.97 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies kondensorer för kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Med dubbelstor kylyta
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 250 mm
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Duran Glas