Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Davies, med GL Thread
Produktkod. 11566794
Change view
Standard konisk led nr:
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11566794 NS 29/32 400 mm Varje
11546794 NS 29/32 250 mm Varje
11556794 NS 24/29 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11566794 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05215414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 SEK
    1568.34 SEK / Paket med 1
    Save 471.66 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies kondensorer för kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Med dubbelstor kylyta
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Två gängade plastoliver
Längd (metrisk) 400 mm
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Duran Glas