Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Davies
Standard konisk led nr:
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Davies kondensorer för kondensering av ångor
- Med NS-hylsa och NS-kon
- Med dubbelstor kylyta
- Vattenanslutning: glasoliver
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Standard konisk led nr | NS 24/29 |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |