Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Liebig, med GL-trådar
Beskrivning
- Liebig kondensorer enl. till DIN 12576 och utöver DIN
- För kondensering av ångor
- Med NS-hylsa och NS-kon
- Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | GL 14 Trådar |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Standard konisk led nr | NS 13/23 |