Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Liebig, med GL-trådar
Produktkod. p-7222517
Standard konisk led nr:
NS 13/23
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11526794
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05210311
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensorer enl. till DIN 12576 och utöver DIN
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar GL 14 Trådar
Längd (metrisk) 250 mm
Standard konisk led nr NS 14/23