Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Liebig med GL-trådar
Produktkod. 10673755
Längd (metrisk) jacka:
400 mm
500 mm
750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10673755
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05210413
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensorer enl. till DIN 12576 och utöver DIN
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar GL 14 trådar med två gängade plastoliver
Längd (metrisk) jacka 400 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 24/29