Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Liebig med GL-trådar
Produktkod. 10882811
Change view
Längd (metrisk) jacka:
400 mm
500 mm
750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
10882811 500 mm Varje
10067989 750 mm Varje
10673755 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10882811 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05210514
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensorer enl. till DIN 12576 och utöver DIN
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar GL 14 trådar med två gängade plastoliver
Längd (metrisk) jacka 500 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 29/32