Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Liebig med Oliver
Produktkod. 10171901
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
500 mm
750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10171901 750 mm Varje
10326171 400 mm Varje
10428792 500 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10171901 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05210704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensor enl. till DIN 12576 och utöver DIN
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 750 mm
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3)