Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Liebig med Oliver
Beskrivning
- Kondensorer enl. till Liebig
- Med oliver Liebig kondensor
- Enl. enligt DIN 12576
- För kondensering av ångor
- Med NS-hylsa och NS-kon
- Vattenanslutning: glasoliver
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Standard konisk led nr | NS 14/23 |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |