Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Liebig med Oliver
Produktkod. 10498592
Change view
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
10498592 NS 24/29 Varje
10224631 NS 14/23 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10498592 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05210403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.00 SEK
    632.63 SEK / Paket med 1
    Save 115.37 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kondensorer enl. till Liebig
  • Med oliver Liebig kondensor
  • Enl. enligt DIN 12576
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 400 mm
Standard konisk led nr NS 24/29
Material Borosilikatglas (3.3)