Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Liebig med Oliver
Produktkod. p-7222444
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10224631
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05210401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kondensorer enl. till Liebig
  • Med oliver Liebig kondensor
  • Enl. enligt DIN 12576
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 400 mm
Standard konisk led nr NS 14/23
Material Borosilikatglas (3.3)