Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer enl. till Liebig, med Oliver med Kotte och Sockel
Produktkod. 10664392
Change view
Standard konisk led nr:
Hylsa och kon NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
10664392 Hylsa och kon NS 29/32 Varje
1 options
Produktkod. 10664392 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05210404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.00 SEK
    632.63 SEK / Paket med 1
    Save 115.37 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensor enl. enligt DIN 12576
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) jacka 400 mm
Standard konisk led nr Hylsa och kon NS 29/32