Läs mer
BUCHI Kondensatorer för BUCHI Rotavapors
Produktkod. 12758380 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Typ:
Kondensor S
Vertikal kondensator V
Material (Beläggning):
Obelagd
P+G
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Material (Beläggning) Förpackningsstorlek
12758380 Kondensor S P+G Varje
12654709 Vertikal kondensator V P+G Varje
15600655 Vertikal kondensator V Obelagd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12758380 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 048291
Beräknad leverans: 14-12-2026
Originalglasvaror BUCHI garanterar högsta effektivitet och säkerhet tack vare hög precision i tillverkningen. I mer än 80 år har han BUCHI tillverkat innovativa och hållbara glasdelar för att underlätta dagligt laboratoriearbete.
  • Hög genomströmning tack vare avancerad konstruktion av kondensorer
  • Mycket motståndskraftigt glas ger de högsta säkerhetsnivåerna (DURAN™ borosilikatglas 3.3)
  • Garanterad läckagetäthet och skydd mot farliga ångor tack vare högprecisionsfogar
  • Maximal stabilitet och säkerhet med plast- och glasbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Kondensor S
För användning med (utrustning) Rotavapor R-210/R-215
Material (Beläggning) P+G